Läs mer
Kartell™ Plastilab Oavsmalnande T-formade slangkopplingar
Produktkod. 12569746
Portstorlek:
1,6 mm hål
3,7 mm
4,4 mm hål
6,3 mm hål
Förpackningsmängd:
10/Förpackning
100/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Paket med 100
Produktkod. 12569746
Brand: Kartell™ 7045900
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med tandningar för att hålla slangarna tätt och förhindra att de glider.
  • Tillverkad av polypropen
  • Autoklaveringsbar
  • Kemikalie- och temperaturbeständig
Uppfyllande
Följ livsmedels- och jordbruksbestämmelserna
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Uppfylla livsmedels- och drogreglerna. 90/128/CEE 92/39/CEE e FDA 21 CFR 177.1520, CE och IVD
Diameter (metrisk) 4 mm
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
För användning med (applikation) Lämplig för livsmedel
Förpackningsmängd 10/Förpackning
Portstorlek 1,6 mm hål
Form T-form
Produkttyp Oavsmalnande T-rörkontakt