Läs mer
Corning™ Obehandlade mikrobärare
Produktkod. 17740698 Handla allt Corning Produkter
Kvantitet:
10 g
100 g
500 g
Beskrivning:
Microcarrier 100g flaska
Microcarrier 10g flaska
Microcarrier 500g flaska
Produktkod. 17740698
Brand: Corning™ 3772
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Corning Mikrobärare förenklar uppskalningsprocessen. Pärlorna kommer sterila och färdiga att använda med bioreaktorer. Dessutom finns mikrobärarna tillgängliga med ytbehandlingar för att förbättra cellvidhäftning och maximera cellutbyte och livsduglighet.
Corning mikrobärare är designade för att förenkla dina uppskalningsprocesser. Mikrobärarna är sterila, färdiga att använda och tillgängliga i slutna systemförpackningar för att användas direkt med bioreaktorer. Dessutom ytbehandlas mikrobärarna för att förbättra cellvidhäftning, maximera cellutbyte och livsduglighet.
Funktioner
  • Konsistens– USP Klass VI polystyrenmaterial ger en konsekvent plattform
  • Prestanda– Corning mikrobärare erbjuds med fyra ytbehandlingar:
  • Corning Synthemax™ II-substrat skapar en syntetisk yta på mikrobärarna för stamcellsexpansion. Använd låg koncentration för MSC-applikationer och hög koncentration för iPS/ES-applikationer.
  • Corning CellBIND™ ytbehandling infunderar mikrobärarnas yta med syre för att förbättra cellfästet
  • Ytbehandling med positiv laddning
  • Kollagenbeläggning
  • Sterility Assurance Level (SAL) på 10−6
  • Ickepyrogena
  • Finns som slutna systemlösningar
Produktspecifikationer
  • Pärlstorlek: 125μ m till 212μ m
  • Densitet: 1,026± 0,004 g/cm³
  • cm² /gram: 360
Flaskor och slutna systemförpackningar
Corning mikrobärare finns sterila och färdiga att använda i 10 g injektionsflaskor. Det här formatet ger flexibilitet att välja mängden pärlor som ska användas.
Under den mogna fasen av processutveckling och in i tillverkningen skulle slutna systemförpackningar vara nödvändiga för att bibehålla steriliteten och underlätta bioreaktorbelastningen. Corning mikrobärare är också tillgängliga i hyllplan och anpassade slutna systemförpackningar. Slangar, kopplingar och material kan anpassas utifrån individuella behov.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Microcarrier 10g flaska
För användning med (applikation) Designad för att förenkla uppskalningsprocesser
För användning med (utrustning) Bioreaktorer
Sterilitet Sterila
Ytbehandling Ej behandlad
Produkttyp Corning™ Obehandlade mikrobärare
Material Polystyren
Partikelstorlek (metrisk) 125 till 212μ m
Kvantitet 10 g