Läs mer
Honeywell™ Upp och ner I Viz vinterhandskar
Beskrivning
- Stickad akrylborstad insida ger mycket bra köldisolering och lätt skärmotstånd
- Kan användas vid -20 °C
- 3/4 skrynklig latexbeläggning
- Förbättrat skydd mot vassa föremål även på baksidan
- Krympruggad yta för utmärkt grepp och värmekontaktisolering (upp till 250 °C)
- High Viz gul liner för en iögonfallande färg
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 420-2010 EEC Grundläggande standarder, EN 388-2003 Mekaniska faror, EN 511-2004 Köldfaror, EN 407 : Termisk fara |
| Beskrivning | Akrylfiber, 7 gauge |
| Beläggningsmaterial | Latex |
| Färg | Gult |
| Storlek | 11 |
| Färg på handskemanschett | Svart |
| Längd (metrisk) | 27 mm |