Läs mer
Thermo Scientific Chemicals uPA Inhibitor II, UK122
Produktkod. 15486619
Kvantitet:
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
25mg
5mg
Produktkod. 15486619
Brand: Thermo Scientific Chemicals J64874.#0
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
En cellgenomsläpplig oxazolidinon-karboxamidinförening som fungerar som en potent, selektiv och målinriktad hämmare av urokinastyp av urokinas-typ plasminogen activatoruPA-hämmare II, UK122 fungerar som en potent, selektiv och aktiv ställe riktad urokinas-typ plasminogenaktivator (uPA)-hämmare. Emellertid är dess aktivitet mot trypsin, trombin, tPA och plasmin kraftigt reducerad. Det hämmar också effektivt migrationen (80 % hämning) och invasionen (68 % hämning) av uPA-uttryckande CFPAC-1 pankreasceller, utan att påverka dess proliferation.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • En cellgenomsläpplig oxazolidinon-karboxamidinförening som fungerar som en potent, selektiv och målinriktad inhibitor av urokinastyp av plasminogenaktivator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 mg
Beskrivning Gult
Innehåll och lagring 2 °C till 8 °C
För användning med (applikation) En cellgenomsläpplig oxazolidinon-karboxamidinförening som fungerar som en potent, selektiv och målinriktad inhibitor av urokinastyp av plasminogenaktivator
Molekylformel C17H13N3O2CF3CO2H·
Formel vikt 405,30 g/mol
Känslighet Ljuskänslig
Produkttyp Signaltransduktionsreagens
Form Solid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.