Läs mer
Invitrogen™ Human uPa/PRAP1 ELISA Utrustning
Beskrivning
Den mänskliga uPa/PRAP1 ELISA kvantifierar Hu uPa i humant serum, plasma eller cellodlingsmedium. Analysen kommer uteslutande att känna igen både naturligt och rekombinant Hu uPa. Metodens princip The Human uPa solid-phas sandwich ELISA (enzymkopplad immunosorbentanalys) är utformad för att mäta mängden av målet som är bundet mellan ett matchat antikroppspar. En målspecifik antikropp har förbelagts i brunnarna på den medföljande mikroplattan. Prover, standarder eller kontroller läggs sedan till dessa brunnar och binder till den immobiliserade (infångande) antikroppen. Sandwichen bildas genom tillsats av den andra (detektor) antikroppen, en substratlösning tillsätts som reagerar med enzym-antikropp-mål-komplexet för att producera en mätbar signal. Intensiteten av denna signal är direkt proportionell mot koncentrationen av mål som finns i det ursprungliga provet. Rigorös validering Varje tillverkad parti av detta ELISA kit är kvalitetstestat för kriterier som känslighet, specificitet, precision och lot-to-lot-konsistens. Se manualen för mer information om validering.
Specifikationer
Specifikationer
| Tillträdesnummer | Q96NZ9 |
| Analysintervall | 13,11 till 3200 pg/ml |
| Analyskänslighet | 10 pg/mL |
| Kalibreringsområde | 10 pg/ml till 3200 pg/ml |
| Analysera | Fastfas smörgås ELISA |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Proteinfamilj | Andra proteiner |
| Provtyp | Plasma, Serum, Supernatant |
| Specificitet | Detta ELISA kit visar ingen korsreaktivitet med följande testade cytokiner: humant BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-105, IL-105, IL-105, IL-105, IL-105, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta1, TGF-beta2, TIMP-1, TIMP-beta-2, TNF-beta-2, TNF-beta-2, TNF-beta-2, TNF-beta. |
| Visa mer |