Läs mer
Upadacitinib, MedChemExpress
Beskrivning
Upadacitinib (ABT-494) is a potent, orally active and selective Janus kinase 1 (JAK1) inhibitor (IC50=43 nM). Upadacitinib (ABT-494) displays approximately 74 fold selective for JAK1 over JAK2 (200 nM) in cellular assays dependent on specific, relevant cytokines. Upadacitinib (ABT-494) can be used for several autoimmune disorders research.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Upadacitinib |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 1310726-60-3 |
| Färg | Gray |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H19F3N6O |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | ABT-494 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 22 mg/mL (57.84 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| Visa mer |