missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Upadacitinib, MedChemExpress

Produktkod. 16493656
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
200mg
25mg
50mg
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16493656 25 mg 25mg
16473767 50 mg 50mg
16450278 5 mg -
16447646 100 mg -
16417818 10 mg -
16411906 500 mg -
16411296 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16493656 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY19569100mg

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Upadacitinib (ABT-494) is a potent, orally active and selective Janus kinase 1 (JAK1) inhibitor (IC50=43 nM). Upadacitinib (ABT-494) displays approximately 74 fold selective for JAK1 over JAK2 (200 nM) in cellular assays dependent on specific, relevant cytokines. Upadacitinib (ABT-494) can be used for several autoimmune disorders research.

Upadacitinib (ABT-494) is a potent, orally active and selective Janus kinase 1 (JAK1) inhibitor (IC50=43 nM). Upadacitinib (ABT-494) displays approximately 74 fold selective for JAK1 over JAK2 (200 nM) in cellular assays dependent on specific, relevant cytokines. Upadacitinib (ABT-494) can be used for several autoimmune disorders research.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Upadacitinib
Fysisk form Powder
CAS 1310726-60-3
Färg Gray
Kvantitet 25 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H19F3N6O
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym ABT-494
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 22 mg/mL (57.84 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
LEDER O=C(N1C[C@@H](CC)[C@@H](C2=CN=C3C=NC(NC=C4)=C4N32)C1)NCC(F)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 380.37
Formel vikt 380.37
Procent renhet 98.56%
Kvalitet Research
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.