Läs mer
Tocris Bioscience™ Upadacitinib
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18776316
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18776316 50 mg
1 options
Produktkod. 18776316 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 7783/50
JAK1-selective inhibitor
Upadacitinib is a potent and selective JAK1 inhibitor (IC50 = 47 nM). In a cellular assay, Upadacitinib shows selectivity for JAK1 over JAK2, JAK3 and TYK2 (IC50 values are 0.014 μM, 0.593 μM, 1860 μM and 2715 μM). In vivo, Upadacitinib suppresses paw swelling and bone destruction in a rat model of arthritis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (3 S,4 R)-3-Ethyl-4-(3 H-imidazo[1,2-a]pyrrolo[2,3-e]pyrazin-8-yl)-N-(2,2,2-trifluoroethyl)-1-pyrrolidinecarboxamide
CAS 1310726-60-3
Kvantitet 50 mg
Mål Jak1
Molekylformel C17H19F3N6O
Renhet 0.98