Läs mer
Upamostat, MedChemExpress
Produktkod. 16483526
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16483526 25 mg
16477068 10 mg
16429617 5 mg
16403117 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16483526 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY16511
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Upamostat (WX-671) is a serine protease inhibitor. Upamostat is the orally available prodrug of the WX-UK1, which is a urokinase plasminogen activator (uPA) inhibitor.
Upamostat (WX-671) is a serine protease inhibitor. Upamostat is the orally available prodrug of the WX-UK1, which is a urokinase plasminogen activator (uPA) inhibitor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Upamostat
CAS 590368-25-5
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C32H47N5O6S
Kvantitet 25 mg
Synonym WX-671
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 250 mg/mL (396.95 mM)
LEDER O=C(N1CCN(C([C@@H](NS(=O)(C2=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C2C(C)C)=O)CC3=CC=CC(C(NO)=N)=C3)=O)CC1)OCC
Molekylvikt (g/mol) 629.81
Formel vikt 629.81
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease