Läs mer
Kinesis™ Adaptrar för HPLC
Produktkod. 12987739
Change view
Anslutningar:
Hona Luer till 1/4-28 platt botten
Hona Luer till Hane 10-32 Adapter
Material:
Acetal
ETFE
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Anslutningar Material Förpackningsstorlek
12987739 Hona Luer till Hane 10-32 Adapter ETFE Varje
12977719 Hona Luer till 1/4-28 platt botten Acetal Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12987739 Leverantör Kinesis™ Leverantörsnummer 0201406
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-11-2026
Bekvämlighet med snabbkoppling och bortkoppling av en luer-anslutning
  • Tillverkad av inerta polymerer
Quick Connect luer-adaptrar är utformade för att ansluta alla hon-luer till vilken han-luer som helst i en mängd olika applikationer. Använd med luer lock-adaptrar för säkrare anslutning.
Specifikationer
Typ Adapter
Diameter (engelska) Inre 0,05 tum.
Anslutningar Hona Luer till Hane 10-32 Adapter
Material ETFE