Läs mer
Kinesis™ Mottrycksregulatorer och tillbehör
Beskrivning
Att placera mottrycksregulatorn (vanligtvis 500 - 1 000 psi) mellan pumpen och injektorn kan förbättra pumpens prestanda
Bubblor kommer in i detektorns flödescell, de kan orsaka oregelbundna baslinjeavläsningar och förlust av känslighet. Genom att placera en mottrycksregulator (BPR ) efter detektorn förblir vätskan under tillräcklig kompression efter att ha lämnat kolonnen för att förhindra att de flesta bubblor bildas och därmed bidra till att säkerställa en jämnare baslinje och ökad känslighet.
- Standardversioner, lågvolymversioner och justerbar version tillgängliga
- Flödesoberoende pumpförspänning för högre pumpeffektivitet
- Beprövat skydd mot utgasning
- Flera tryckklasser
- 2 000 till 5 000 psi (138 till 345 bar)
- Biokompatibla/kemiskt resistenta material
- Endast 6 μL maximal intern svepvolym
- Designad för multidetektorapplikationer
- 100 % biokompatibla, inerta material
- Ersättningspatroner och hållare säljs separat
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PEEK |
| Max. Tryck | 500 psi (34 bar) |
| Typ | Mottrycksregulatorenhet |
| Volym (metrisk) | 89μ L |