Läs mer
Kinesis™ Mottrycksregulatorer och tillbehör
Produktkod. 13020430
Change view
Material:
PEEK
Max. Tryck:
40 psi
500 psi (34 bar)
Volym (metrisk):
89μ L
96μ L
131μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material Max. Tryck Volym (metrisk) unitSize
13020430 PEEK 40 psi 131μ L Varje
13010420 PEEK 500 psi (34 bar) 89μ L Varje
13060430 PEEK 500 psi (34 bar) 96μ L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13020430 Leverantör Kinesis™ Leverantörsnummer 0201450
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Att placera mottrycksregulatorn (vanligtvis 500 - 1 000 psi) mellan pumpen och injektorn kan förbättra pumpens prestanda
Bubblor kommer in i detektorns flödescell, de kan orsaka oregelbundna baslinjeavläsningar och förlust av känslighet. Genom att placera en mottrycksregulator (BPR ) efter detektorn förblir vätskan under tillräcklig kompression efter att ha lämnat kolonnen för att förhindra att de flesta bubblor bildas och därmed bidra till att säkerställa en jämnare baslinje och ökad känslighet.
  • Standardversioner, lågvolymversioner och justerbar version tillgängliga
  • Flödesoberoende pumpförspänning för högre pumpeffektivitet
  • Beprövat skydd mot utgasning
  • Flera tryckklasser
  • 2 000 till 5 000 psi (138 till 345 bar)
  • Biokompatibla/kemiskt resistenta material
  • Endast 6 μL maximal intern svepvolym
  • Designad för multidetektorapplikationer
  • 100 % biokompatibla, inerta material
  • Ersättningspatroner och hållare säljs separat
Specifikationer
Material PEEK
Max. Tryck 40 psi
Typ Mottrycksregulatorenhet
Volym (metrisk) 131μ L