Läs mer
Kinesis™ ETFE kromatografislang
Beskrivning
Tål de högsta trycken av fluorpolymerslangar
ETFE-slangen är kemiskt inert och lämplig för applikationer med högre tryck (vid användning av vattenhaltiga mobila faser)
- Utmärkt lösningsmedelsbeständighet
- Mer hållbar och mindre gasgenomsläpplig än PTFE, FEP och PFA
- Driftstemperaturer upp till 80 °C
Slangsats 05-701-38, inkluderar polymerslangavskärare och 5 fot. Tefzel slang:
- ID x OD: 0,03 x 1/16 tum, (2)
- ID x OD:,01 x 1/16 tum, (2)
- ID x OD:0,062 x 1/8 tum, (2)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| Diameter (engelska) Inre | 0,01 tum. |
| Total längd (engelska) | 5 fot |
| Material | ETFE |
| Maximalt tryck | 4000 psi |