Läs mer
Kinesis™ ETFE kromatografislang
Diameter (engelska) Inre:
0,01 tum.
0,03 tum.
0,062 tum
Total längd (engelska):
5 fot
50 ft.
Maximalt tryck:
4000 psi
500 till 4000 psi (34 till 276 bar)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Tål de högsta trycken av fluorpolymerslangar
ETFE-slangen är kemiskt inert och lämplig för applikationer med högre tryck (vid användning av vattenhaltiga mobila faser)
- Utmärkt lösningsmedelsbeständighet
- Mer hållbar och mindre gasgenomsläpplig än PTFE, FEP och PFA
- Driftstemperaturer upp till 80 °C
Slangsats 05-701-38, inkluderar polymerslangavskärare och 5 fot. Tefzel slang:
- ID x OD: 0,03 x 1/16 tum, (2)
- ID x OD:,01 x 1/16 tum, (2)
- ID x OD:0,062 x 1/8 tum, (2)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| Diameter (engelska) Inre | 0,01 tum. |
| Total längd (engelska) | 5 fot |
| Material | ETFE |
| Maximalt tryck | 4000 psi |