Läs mer
Idex FEP kromatografislang: 50 fot.
Produktkod. 13039852
Change view
Diameter (engelska) Yttre:
0,12 tum
Material:
FEP
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (engelska) Yttre Material Förpackningsstorlek
13039852 0,12 tum FEP Varje
1 options
Produktkod. 13039852 Leverantör Idex Leverantörsnummer 0201477
Beräknad leverans: 08-12-2026
Utmärkt kemikaliebeständighet till ett ekonomiskt pris
  • Perfekt för applikationer med måttligt till lågt tryck
  • Låg gaspermeabilitet
  • Max tryck 1 000 psi
Specifikationer
Typ Slangar
Certifikat och efterlevnad ROHS
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Naturlig
pH-intervall 0 till 14
Tolerans ±0,003 tum.
Steriliseringsmetod Etylenoxid, termisk
För användning med (applikation) Analytisk instrumentering, in vitro diagnostik, bioteknik, laboratorier och allmänt, lågtrycksapplikationer
Diameter (engelska) Inre 0,062 tum
Diameter (engelska) Yttre 0,12 tum
Diameter (metrisk) Yttre 0.3 cm
Total längd (engelska) 50 ft.
Total längd (metrisk) 15.2 m
Material FEP
Maximalt tryck 500 psi
Min. Driftstemperatur (metrisk) -59,8 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 50 °C