Läs mer
Kinesis™ Flangeless Beslag: hylsor, Tefzel
Beskrivning
Inget behov av att flänsa slangen
Utmärkt för anslutning av stela eller halvstyva slangar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Flangeless Skoning |
| Längd (engelska) | Ej tillämpligt |
| Bredd (engelska) | Ej tillämpligt |
| Material | ETFE |
| Färg | Gult |
| För användning med (utrustning) | 1/16 tum. OD-slang |