Läs mer
Idex Frits: Stainless Steel
Produktkod. p-68894 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
0,24 cm
Diameter (metrisk) Yttre:
0,64 cm
Porositet:
2 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11528580
Brand: Idex A100X
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Diameter (metrisk) Yttre 0,64 cm
Diameter (engelska) Inre 0.094 in.
Diameter (metrisk) Inre 0,24 cm
Porositet 2 μm
Material Stainless Steel