Läs mer
Kinesis™ Inloppsfilter
Beskrivning
- Waters™ kompatibel
- Skaft ingår
- Stål, rostfritt
- 10 μm porstorlek
- 0,32 cm (0,125 tum) filterdiameter
- Analytisk instrumentering
- In vitro diagnostik
- Bioteknik
- Halvledare/elektronik
- Lab
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (applikation) | För att filtrera bort partiklar från lösningsmedlet som annars kan skada hårdvaran, för allmänt bruk, förberedande, specialiserade applikationer |
| För användning med (utrustning) | Waters™ analytiska HPLC-system |
| Typ | Inloppslösningsmedelsfilter |
| Material | Rostfritt stål |
| Porstorlek (metrisk) | 10μ m |
| Flödeshastighet | 40 ml/min. |
| Inkluderar | Stjälk för 0,12 tum. ID-slang |
| Kvantitet | Varje |