Läs mer
Kinesis™ LiteTouch™ Hylse, Natural PEEK/SS, 1/16 tum. OD-slang, 10-32 konad
Produktkod. 13024150
Change view
För användning med (utrustning):
LiteTouch Hylsningssystem
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
13024150 LiteTouch Hylsningssystem Paket med 10
1 options
Produktkod. 13024150 Leverantör Kinesis™ Leverantörsnummer 0193934
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkra en tät anslutning.
Specifikationer
Typ Skoning
Färg Naturlig
Beskrivning Passar över 1/16 tum. OD-slang
För användning med (utrustning) LiteTouch Hylsningssystem
Material PEEK