Läs mer
Idex Lågtryck Flangeless Beslag
Beskrivning
Inget behov av att flänsa slangen
Utmärkt för anslutning av stela eller halvstyva slangar
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Flangeless Skoning |
| Kvantitet | 10/Förpackning |
| Material | ETFE |
| Färg | Blått |
| För användning med (utrustning) | 1/16 tum. OD-slang |