Läs mer
Idex ZDV lågtryck Delrin Acetal fackföreningar
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Fackföreningar inkluderar inte kopplingar —tillhandahålla dina egna för att matcha din slangstorlek
- Tillverkad av inerta polymerer
- Sant ZDV-förbund
- Acetalkropp
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Union |
| Temperatur (metrisk) Max | 60 °C |
| Material | Acetal |
| Färg | Vitt |