Läs mer
Kinesis™ Peek Lågtrycks Union Assembly
Produktkod. 13030390
Change view
Typ:
Union
Färg:
Naturlig
För användning med (utrustning):
Med 2 P-200/P-235, 1/16 tum, 1/4-28, 0,020 tum. (0,5 mm) GENOM
Med 2 P-300/P-335, 1/8 tum, 1/4-28, 0,050 tum. (1,25 mm) GENOM
MicroTight Sleeves; 2F-125/1P-553, 6-32
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Färg För användning med (utrustning) unitSize
13030390 Union Naturlig Med 2 P-300/P-335, 1/8 tum, 1/4-28, 0,050 tum. (1,25 mm) GENOM Varje
13020390 Union Naturlig Med 2 P-200/P-235, 1/16 tum, 1/4-28, 0,020 tum. (0,5 mm) GENOM Varje
13000400 Union Naturlig MicroTight Sleeves; 2F-125/1P-553, 6-32 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13030390 Leverantör Kinesis™ Leverantörsnummer P703
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Gör solida anslutningar i lågtrycksapplikationer
  • Tillverkad av inerta polymerer
  • 1/4-28 plattbottenportar
  • Maxtryck på 1000 psi (69 bar)
  • 0,030 tum genomgående håldiameter
  • 0,41μ L svept volym
Specifikationer
Typ Union
Tryckvärdering 1000 psi
Anslutningar 2 P-300/P-335, 1/8 in., 1/4-28
Temperatur (metrisk) Max 125 °C
Material PEEK
Färg Naturlig
För användning med (utrustning) Med 2 P-300/P-335, 1/8 tum, 1/4-28, 0,050 tum. (1,25 mm) GENOM