Läs mer
Kinesis™ ZDW Tefzel Lågtrycksförbund
För användning med (utrustning):
1/8 tum OD-slang
w/2 P-200/P-245; 1/16 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Gör solida anslutningar i lågtrycksapplikationer
- Fackföreningar inkluderar inte kopplingar —tillhandahålla dina egna för att matcha din slangstorlek
- Tillverkad av inerta polymerer
- Sant ZDV-förbund
- ETFE-kropp
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Union |
| Temperatur (metrisk) Max | 80 °C |
| Material | ETFE |
| Färg | Naturlig |
| För användning med (utrustning) | w/2 P-200/P-245; 1/16 tum. |