Läs mer
Idex Lågtrycks Y-kontakter
Produktkod. 12997689
Change view
Diameter (engelska) Inre:
0,02 tum.
0,06 tum.
Inkluderar:
P-235/P-200 beslag
Tre OD x P-335 Flangeless Beslag
Svep volym:
13.6μ L
17μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Inkluderar Svep volym unitSize
12997689 0,06 tum. Tre OD x P-335 Flangeless Beslag 13.6μ L Varje
12977689 0,02 tum. P-235/P-200 beslag 17μ L Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12997689 Leverantör Idex Leverantörsnummer 0201392
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kombinera, dela eller skär vätskeströmmar genom hela ditt system
  • Tillverkad av inerta polymerer
Använd Y-anslutningar i en mängd olika lågtryckssituationer i hela ditt fluidsystem. Y-anslutningar skapar mindre turbulens och lösningsmedelsavgaser än T-anslutningar, vilket förbättrar analysresultaten. Praktiska monteringshål gör det enkelt att montera kontakter. Y-anslutningsenheter levereras kompletta med muttrar och hylsor.
Specifikationer
Typ Lågtrycks Y-kontakt
Diameter (engelska) Inre 0,06 tum.
Tryckvärdering 1000 psi (69 bar)
Svep volym 13.6μ L
Inkluderar Tre OD x P-335 Flangeless Beslag
Material PEEK
För användning med (applikation) Dela en ström eller gå samman med två strömmar