Läs mer
Idex Lågtrycks Y-kontakter
Diameter (engelska) Inre:
0,02 tum.
0,06 tum.
Inkluderar:
P-235/P-200 beslag
Tre OD x P-335 Flangeless Beslag
Svep volym:
13.6μ L
17μ L
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kombinera, dela eller skär vätskeströmmar genom hela ditt system
- Tillverkad av inerta polymerer
Använd Y-anslutningar i en mängd olika lågtryckssituationer i hela ditt fluidsystem. Y-anslutningar skapar mindre turbulens och lösningsmedelsavgaser än T-anslutningar, vilket förbättrar analysresultaten. Praktiska monteringshål gör det enkelt att montera kontakter. Y-anslutningsenheter levereras kompletta med muttrar och hylsor.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Lågtrycks Y-kontakt |
| Diameter (engelska) Inre | 0,06 tum. |
| Tryckvärdering | 1000 psi (69 bar) |
| Svep volym | 13.6μ L |
| Inkluderar | Tre OD x P-335 Flangeless Beslag |
| Material | PEEK |
| För användning med (applikation) | Dela en ström eller gå samman med två strömmar |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur