Läs mer
Idex LuerTight™ Beslag: Polypropenkropp
Produktkod. 12927759
Change view
Material:
PEEK
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
12927759 PEEK Varje
1 options
Produktkod. 12927759 Leverantör Idex Leverantörsnummer 0201414
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Bekvämlighet med snabbkoppling och bortkoppling av en luer-anslutning
  • Tillverkad av inerta polymerer
  • Hona Luer x Hona 1/4-28 Flat Botten
  • 0,050 tum genomgående håldiameter
  • Tillverkad i rött PEEK
Specifikationer
Typ Gängad Luer-adapter
Material PEEK
Färg Rött
För användning med (utrustning) Hona Luer x Hona 1/4-28 Flat Botten