Läs mer
Kinesis™ LuerTight™ Beslag: Tefzel
Diameter (engelska) Inre:
0,04 tum.
0,05 tum
0,05 tum.
Färg:
Naturlig
Svart
För användning med (utrustning):
Hona Luer x Hona 1/4-28 Flat Botten
Till Kvinna M6
Till man 1/4-28
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Bekvämlighet med snabbkoppling och bortkoppling av en luer-anslutning
- Tillverkad av inerta polymerer
Quick Connect luer-adaptrar är utformade för att ansluta alla hon-luer till vilken han-luer som helst i en mängd olika applikationer. Använd med luer lock-adaptrar för säkrare anslutning.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Luer-adapter |
| Diameter (engelska) Inre | 0,05 tum. |
| Temperatur (metrisk) Max | 80 °C |
| Material | ETFE |
| Färg | Svart |
| För användning med (utrustning) | Till Kvinna M6 |