Läs mer
Kinesis™ LuerTight™ Beslag: Tefzel
Produktkod. 12997729
Diameter (engelska) Inre:
0,04 tum.
0,05 tum
0,05 tum.
Färg:
Naturlig
Svart
För användning med (utrustning):
Hona Luer x Hona 1/4-28 Flat Botten
Till Kvinna M6
Till man 1/4-28
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12997729
Brand: Kinesis™ 0201403
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bekvämlighet med snabbkoppling och bortkoppling av en luer-anslutning
  • Tillverkad av inerta polymerer
Quick Connect luer-adaptrar är utformade för att ansluta alla hon-luer till vilken han-luer som helst i en mängd olika applikationer. Använd med luer lock-adaptrar för säkrare anslutning.
Specifikationer
Typ Gängad Luer-adapter
Diameter (engelska) Inre 0,04 tum.
Temperatur (metrisk) Max 80 °C
Material ETFE
Färg Naturlig
För användning med (utrustning) Hona Luer x Hona 1/4-28 Flat Botten