Läs mer
Kinesis™ LuerTight™ Beslag: Tefzel
Diameter (engelska) Inre:
0,04 tum.
0,05 tum
0,05 tum.
Färg:
Naturlig
Svart
För användning med (utrustning):
Hona Luer x Hona 1/4-28 Flat Botten
Till Kvinna M6
Till man 1/4-28
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Bekvämlighet med snabbkoppling och bortkoppling av en luer-anslutning
- Manufactured from inert polymers
Quick connect luer adapters are designed to connect any female luer to any male luer in a variety of applications. Use with male luer lock adapters for more secure connection.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Luer Adapter |
| Diameter (engelska) Inre | 0,05 tum |
| Temperatur (metrisk) Max | 80°C |
| Material | ETFE |
| Färg | Naturlig |
| För användning med (utrustning) | Till man 1/4-28 |