Läs mer
Kinesis™ LuerTight™ Beslag: Tefzel
Produktkod. p-68850
Diameter (engelska) Inre:
0,04 tum.
0,05 tum
0,05 tum.
Färg:
Naturlig
Svart
För användning med (utrustning):
Hona Luer x Hona 1/4-28 Flat Botten
Till Kvinna M6
Till man 1/4-28
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13461299
Brand: Kinesis™ P624
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Bekvämlighet med snabbkoppling och bortkoppling av en luer-anslutning
  • Manufactured from inert polymers
Quick connect luer adapters are designed to connect any female luer to any male luer in a variety of applications. Use with male luer lock adapters for more secure connection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Luer Adapter
Diameter (engelska) Inre 0,05 tum
Temperatur (metrisk) Max 80°C
Material ETFE
Färg Naturlig
För användning med (utrustning) Till man 1/4-28