Läs mer
Idex Högtrycksanslutningar med flera portar
Produktkod. 12941989
Change view
Diameter (engelska) Inre:
0,02 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Förpackningsstorlek
12941989 0,02 tum. Varje
1 options
Produktkod. 12941989 Leverantör Idex Leverantörsnummer 0202491
Beräknad leverans: 27-11-2026
Kombinera flera vätskeströmmar till en under högt driftstryck
  • Säkra ihop vätskebanans komponenter Håller tät anslutning även genom vibrationer
  • Statisk blandnings-T-enhet med 10μ m SS fritta
  • Max tryck 5000 psi (345 bar)
  • Svepvolym på 2,2μ L
Specifikationer
Typ Tee
Diameter (engelska) Inre 0,02 tum.
Tryckvärdering 5000 psi
Svep volym 2.2μ L
Material PEEK
För användning med (utrustning) 1/16 tum. OD-slang