Läs mer
Idex PEEK™ Provslingor
Produktkod. 12903060
Volym (metrisk):
2μ L
20 ml
Diameter (metrisk) Inre:
0,012 cm
0,15 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12903060
Brand: Idex 0203326
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Erbjuder konsekventa volymer på grund av snäva toleranser för extruderingsprocesser
PEEK polymerprovslingor är biokompatibla och fungerar som ett alternativ till rostfritt stål som används i biovetenskapliga tillämpningar.
  • Beständig mot kemikalier och lösningsmedel
  • Kompatibel med Rheodyne™ och VICI™ (Valco ) analytiska injektionsventiler
  • Flexibla öglor för montering av valfri insprutningsventil
  • Finns i volymer från 2 μL till 20 ml
  • Volymer angivna kl± 10 %, med exakta kalibreringstjänster tillgängliga
Obs: 1/16 tum. OD-provslingor levereras med F-287 SealTight Fittings, som är tryckklassade till 9 000 psi (620 bar)†
Varje kalibrerad provslinga är dokumenterad och försedd med kalibreringscertifikat.
Analytisk instrumentering, in vitro diagnostik, bioteknik, laboratorium
†Denna tryckklassificering återspeglar kopplingens prestanda, inte slangen eller porten. Observera att armaturens tryckklassificering är långt över det maximala rekommenderade driftstrycket på PEEK polymerslang.
Specifikationer
Typ Provslinga
Material PEEK Polymer
För användning med (applikation) Analytisk instrumentering, in vitro diagnostik, bioteknik, laboratorium
Diameter (engelska) Inre 0,062 tum
Diameter (metrisk) Inre 0,15 cm
Volym (metrisk) 20 ml