Läs mer
Idex PEEK™ Provslingor
Produktkod. 12973040
Change view
Volym (metrisk):
2μ L
20 ml
Diameter (metrisk) Inre:
0,012 cm
0,15 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
12973040 2μ L 0,012 cm Varje
12903060 20 ml 0,15 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12973040 Leverantör Idex Leverantörsnummer 0203324
Beräknad leverans: 17-11-2026
Erbjuder konsekventa volymer på grund av snäva toleranser för extruderingsprocesser
PEEK polymerprovslingor är biokompatibla och fungerar som ett alternativ till rostfritt stål som används i biovetenskapliga tillämpningar.
  • Beständig mot kemikalier och lösningsmedel
  • Kompatibel med Rheodyne™ och VICI™ (Valco ) analytiska injektionsventiler
  • Flexibla öglor för montering av valfri insprutningsventil
  • Finns i volymer från 2 μL till 20 ml
  • Volymer angivna kl± 10 %, med exakta kalibreringstjänster tillgängliga
Obs: 1/16 tum. OD-provslingor levereras med F-287 SealTight Fittings, som är tryckklassade till 9 000 psi (620 bar)†
Varje kalibrerad provslinga är dokumenterad och försedd med kalibreringscertifikat.
Analytisk instrumentering, in vitro diagnostik, bioteknik, laboratorium
†Denna tryckklassificering återspeglar kopplingens prestanda, inte slangen eller porten. Observera att armaturens tryckklassificering är långt över det maximala rekommenderade driftstrycket på PEEK polymerslang.
Specifikationer
Typ Provslinga
Material PEEK Polymer
För användning med (applikation) Analytisk instrumentering, in vitro diagnostik, bioteknik, laboratorium
Diameter (engelska) Inre 0,005 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0,012 cm
Volym (metrisk) 2μ L