Läs mer
Kinesis™ PEEK Kromatografislang
Produktkod. 13009902
Diameter (engelska) Inre:
0,005 tum.
0,007 tum.
0,01 tum.
0,02 tum.
0,03 tum.
0,04 tum.
Total längd (engelska):
5 fot
50 fot
100 fot
Maximalt tryck:
5000 psi (345 bar)
7000 psi
7000 psi (483 bar)
Färg:
Blått
Gult
Klart
Naturlig
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13009902
Brand: Kinesis™ 0200633
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En utmärkt ersättning för rör av rostfritt stål
Kan användas istället för rör av rostfritt stål i de flesta vätskeanalyssystem
  • Biokompatibel, inert och lätt att skära
  • Perfekt för högtrycksapplikationer
  • Stort urval av ytter- och innerdiametrar
  • Många storlekar färgkodade för enklare identifiering av innerdiameter
Specifikationer
Typ Slangar
Färg Gult
För användning med (applikation) Högtrycksapplikationer
Diameter (engelska) Inre 0,007 tum.
Total längd (engelska) 50 fot
Material PEEK
Maximalt tryck 7000 psi (483 bar)