Läs mer
Kinesis™ PEEK Kromatografislang
Produktkod. 13029892
Diameter (engelska) Inre:
0,005 tum.
0,007 tum.
0,01 tum.
0,02 tum.
0,03 tum.
0,04 tum.
Total längd (engelska):
5 fot
50 fot
100 fot
Maximalt tryck:
5000 psi (345 bar)
7000 psi
7000 psi (483 bar)
Färg:
Blått
Gult
Klart
Naturlig
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13029892
Brand: Kinesis™ 0200630
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En utmärkt ersättning för rör av rostfritt stål
Kan användas istället för rör av rostfritt stål i de flesta vätskeanalyssystem
  • Biokompatibel, inert och lätt att skära
  • Perfekt för högtrycksapplikationer
  • Stort urval av ytter- och innerdiametrar
  • Många storlekar färgkodade för enklare identifiering av innerdiameter
Specifikationer
Typ Slangar
Färg Klart
För användning med (applikation) Högtrycksapplikationer
Diameter (engelska) Inre 0,03 tum.
Total längd (engelska) 5 fot
Material PEEK
Maximalt tryck 7000 psi (483 bar)