Läs mer
Kinesis™ PEEK Kromatografislang
Beskrivning
En utmärkt ersättning för rör av rostfritt stål
Kan användas istället för rör av rostfritt stål i de flesta vätskeanalyssystem
- Biokompatibel, inert och lätt att skära
- Perfekt för högtrycksapplikationer
- Stort urval av ytter- och innerdiametrar
- Många storlekar färgkodade för enklare identifiering av innerdiameter
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Slangar |
| Färg | Naturlig |
| För användning med (applikation) | Högtrycksapplikationer |
| Diameter (engelska) Inre | 0,01 tum. |
| Total längd (engelska) | 5 fot |
| Material | PEEK |
| Maximalt tryck | 7000 psi (483 bar) |