Läs mer
Kinesis™ PEEK Kromatografislang
Diameter (engelska) Inre:
0,005 tum.
0,007 tum.
0,01 tum.
0,02 tum.
0,03 tum.
0,04 tum.
Total längd (engelska):
5 fot
50 fot
100 fot
Maximalt tryck:
5000 psi (345 bar)
7000 psi
7000 psi (483 bar)
Färg:
Blått
Gult
Klart
Naturlig
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
En utmärkt ersättning för rör av rostfritt stål
Kan användas istället för rör av rostfritt stål i de flesta vätskeanalyssystem
- Biokompatibel, inert och lätt att skära
- Perfekt för högtrycksapplikationer
- Stort urval av ytter- och innerdiametrar
- Många storlekar färgkodade för enklare identifiering av innerdiameter
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Slangar |
| Färg | Blått |
| För användning med (applikation) | Högtrycksapplikationer |
| Diameter (engelska) Inre | 0,01 tum. |
| Total längd (engelska) | 50 fot |
| Material | PEEK |
| Maximalt tryck | 7000 psi (483 bar) |