Läs mer
Kinesis™ PEEK Kromatografislang
Produktkod. 13069892
Change view
Diameter (engelska) Inre:
0,005 tum.
0,007 tum.
0,01 tum.
0,02 tum.
0,03 tum.
0,04 tum.
Total längd (engelska):
5 fot
50 fot
100 fot
Maximalt tryck:
5000 psi (345 bar)
7000 psi
7000 psi (483 bar)
Färg:
Blått
Gult
Klart
Naturlig
Orange
Rött
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (engelska) Inre Total längd (engelska) Maximalt tryck Färg unitSize
13069892 0,005 tum. 5 fot 7000 psi (483 bar) Rött Varje
13039882 0,01 tum. 5 fot 7000 psi (483 bar) Naturlig Varje
13009902 0,007 tum. 50 fot 7000 psi (483 bar) Gult Varje
13099882 0,02 tum. 5 fot 7000 psi (483 bar) Orange Varje
13029892 0,03 tum. 5 fot 7000 psi (483 bar) Klart Varje
13039902 0,04 tum. 5 fot 5000 psi (345 bar) Naturlig Varje
13059882 0,01 tum. 50 fot 7000 psi (483 bar) Blått Varje
13049892 0,03 tum. 100 fot 7000 psi Klart Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 13069892 Leverantör Kinesis™ Leverantörsnummer 0200602
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
En utmärkt ersättning för rör av rostfritt stål
Kan användas istället för rör av rostfritt stål i de flesta vätskeanalyssystem
  • Biokompatibel, inert och lätt att skära
  • Perfekt för högtrycksapplikationer
  • Stort urval av ytter- och innerdiametrar
  • Många storlekar färgkodade för enklare identifiering av innerdiameter
Specifikationer
Typ Slangar
Färg Rött
För användning med (applikation) Högtrycksapplikationer
Diameter (engelska) Inre 0,005 tum.
Total längd (engelska) 5 fot
Material PEEK
Maximalt tryck 7000 psi (483 bar)