Läs mer
Kinesis™ PEEK Kromatografislang
Description
En utmärkt ersättning för rör av rostfritt stål
Kan användas istället för rör av rostfritt stål i de flesta vätskeanalyssystem
- Biokompatibel, inert och lätt att skära
- Perfekt för högtrycksapplikationer
- Stort urval av ytter- och innerdiametrar
- Många storlekar färgkodade för enklare identifiering av innerdiameter
Spécification
Spécification
| Typ | Slangar |
| Färg | Orange |
| För användning med (applikation) | Högtrycksapplikationer |
| Diameter (engelska) Inre | 0,02 tum. |
| Total längd (engelska) | 5 fot |
| Material | PEEK |
| Maximalt tryck | 7000 psi (483 bar) |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?