Läs mer
Idex PFA-slang
Beskrivning
- Finns i tre former: PFA, High Purity PFA och High Purity PLUS PFA
- OD varierar från 360 μm till 1/4 tum; ID från 50° m till 3/16 tum.
- Erbjuder högre renhet och förbättrad genomskinlighet jämfört med andra fluorpolymerrör
- Temperatur: 80 °C
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Slangar |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (engelska) Inre | 0,02 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,0625 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.50 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 1.58 mm |
| Total längd (engelska) | 50 fot |
| Total längd (metrisk) | 15.24 m |
| Maximalt tryck | 2000 psi |