Läs mer
Kinesis™ Plaströrsskärare
Produktkod. 12986259
Change view
Färg:
Silver
Material:
Stål
Produkttyp:
Ersättningsblad
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Färg Material Produkttyp Förpackningsstorlek
12986259 Silver Stål Ersättningsblad Paket med 5
1 options
Produktkod. 12986259 Leverantör Kinesis™ Leverantörsnummer 0201686
Beräknad leverans: 19-11-2026
Fjäderbelastade giljotinskärare utformade speciellt för halvstyva och styva polymerslangar
  • Inbyggda styrhål för både 1/16 och 1/8 tum. OD-slang
  • Ersättningsblad ingår och säljs separat
Lägenhet, 90° , gradfritt snitt
Ger hållbarhet, tillförlitlighet och lätthet
  • Kan skära igenom polymerer som t.ex PEEK™ , FEP, PFA och Tefzel™
  • Specifikationer
    Material Stål
    För användning med Upchurch™ standardrörskärare av polymer
    Färg Silver
    Produkttyp Ersättningsblad