Läs mer
Kinesis™ Snabbanslutningsadapter
Produktkod. 12937759
Change view
Typ:
Han Luer Adapter
Luer-adapter hona
Material:
ETFE
PEEK
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Material unitSize
12937759 Luer-adapter hona PEEK Varje
12967769 Han Luer Adapter ETFE Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12937759 Leverantör Kinesis™ Leverantörsnummer 0201415
Spara upp till 60 % på produkter för kontraktstestning
Använd kampanjkoden 28025
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Bekvämlighet med snabbkoppling och bortkoppling av en luer-anslutning
Snabbkopplingsgängade luer-adaptrar är utformade för att ansluta alla han-luer till alla hon-luer i en mängd olika applikationer. Han-luerkopplingar finns med eller utan låsnav. Låsnav ger extra säkerhet för att hålla anslutningen på plats.
Specifikationer
Typ Luer-adapter hona
Diameter (engelska) Inre 0,05 tum.
Material PEEK
Färg Solbränna
För användning med (utrustning) Hona Luer x Hona 10-32 Coned