Läs mer
Kinesis™ Snabbanslutningsadapter
Produktkod. 12967769
Change view
Typ:
Han Luer Adapter
Luer-adapter hona
Material:
ETFE
PEEK
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Material Förpackningsstorlek
12967769 Han Luer Adapter ETFE Varje
12937759 Luer-adapter hona PEEK Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12967769 Leverantör Kinesis™ Leverantörsnummer 0201421
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
Bekvämlighet med snabbkoppling och bortkoppling av en luer-anslutning
Snabbkopplingsgängade luer-adaptrar är utformade för att ansluta alla han-luer till alla hon-luer i en mängd olika applikationer. Han-luerkopplingar finns med eller utan låsnav. Låsnav ger extra säkerhet för att hålla anslutningen på plats.
Specifikationer
Typ Han Luer Adapter
Diameter (engelska) Inre 0,05 tum.
Temperatur (metrisk) Max 40 °C
Material ETFE
Färg Rött
För användning med (utrustning) Hane Luer Lock x Hona 1/4-28 Flat Botten