Läs mer
Kinesis™ Avstängningsventiler
Produktkod. p-4383440
Färg:
Blått
Naturlig
Diameter (metrisk) Yttre:
1,58 mm
0,317 cm
3,17 mm
Material:
TITT
Tefzel (ETFE)
Max. Tryck:
500 psi (34 bar)
600 psig
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13090400
Brand: Kinesis™ 0201400
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Stoppa snabbt en flödesström
  • Withstands pressures up to 500 psi
  • Quickly stop a flow stream
  • All valves feature 1/4-28 flat-bottom ports and come with fittings.
Specifikationer
Färg Naturlig
Material TITT
Max. Tryck 500 psi (34 bar)
Typ Shut-Off Valve
Volym (metrisk) 2.5 μL (Internal)
Diameter (engelska) Yttre 0.062 in.
Diameter (metrisk) Yttre 1,58 mm