Läs mer
Kinesis™ Hylsor i rostfritt stål
Produktkod. 13080950
Change view
För användning med (utrustning):
0,062 tum OD-slang
Typ:
Hane sexkantsmutter
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. För användning med (utrustning) Typ Förpackningsstorlek
13080950 0,062 tum OD-slang Hane sexkantsmutter Paket med 10
1 options
Produktkod. 13080950 Leverantör Kinesis™ Leverantörsnummer 0193990
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 27-11-2026
Valco/VICI-kompatibel
Beslag i rostfritt stål tål tryck upp till 20 000 psi (1380 bar).
Specifikationer
Typ Hane sexkantsmutter
Certifikat och efterlevnad ROHS
Längd (engelska) 0,15 tum.
Längd (metrisk) 0.38 cm
Max. Tryck 20 000 psi
Port stil 10 till 32 konade
För användning med (utrustning) 0,062 tum OD-slang
Material Rostfritt stål
Kvantitet 10/Pk.