Läs mer
Idex Provslinga i rostfritt stål
Produktkod. 12963070
Change view
Volym (metrisk):
10 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
12963070 10 ml Varje
1 options
Produktkod. 12963070 Leverantör Idex Leverantörsnummer 0201632
Beräknad leverans: 08-12-2026
Kompatibel med Rheodyne™ analytiska injektionsventiler
Ledningarna är tillräckligt långa för att användas vid 40° och 60° . För Rheodyne Modellerna 7125, 7010 (avledningar vinklade vid 40° ); och modellerna 7725, 7725i (avledningar vinklade vid 60° ).
  • Passar in Rheodyne analytiska provinsprutningsventiler, med ledningar bekvämt böjda i lämpliga vinklar för att möjliggöra problemfri installation
  • För användning med Rheodyne ventilmodeller 7125, 7010
  • Teoretiska volymer kontrolleras konsekvent med användning av elektrokemisk skärmaskin (ECM )
  • Varje slinga passiverades och spolas med metanol av reagenskvalitet
  • Beslag och adaptrar som medföljer provslingor klassade till 1000psi (69 bar)
  • Volymer angivna kl± 10% med exakt kalibrering
Varje kalibrerad provslinga är dokumenterad och försedd med kalibreringscertifikat.
Specifikationer
Typ Provslinga
Material Rostfritt stål
För användning med (applikation) Analytisk instrumentering, in vitro diagnostik, bioteknik, laboratorium
Diameter (engelska) Inre 0,08 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.2 cm
Volym (metrisk) 10 ml