Läs mer
Kinesis™ Rostfritt stålrör 0,020 in.OD 0,005 in.ID
Produktkod. 13020850 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Total längd (metrisk):
5 cm
10 cm
20 cm
30 cm
Diameter (metrisk) Inre:
0,125 mm
0,175 mm
0,25 mm
0,5 mm
1,0 mm
Material:
Rostfritt stål (304)
Rostfritt stål (316)
Rostfritt stål (316)
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13020850
Brand: Kinesis™ 0201084
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sömlösa, förskurna rör av rostfritt stål är speciellt förberedda för de höga kraven i dagens analyser
Rostfritt stål är naturligt självpassiverande och bildar ett oxidationsskikt på nyskapade ytor. Idex Hed& Science Scientific tar extra steg för att säkerställa den kemiska beständigheten hos de rostfria stålrören genom att manuellt passivera före och efter att röret kapats i specificerade längder.
  • Förskurna 316 rostfria rör:
  • Ändarna är maskinskurna och polerade
  • Kanter är avgradade invändigt och utvändigt
  • Slangen är passiverad
  • Insidan spolas med isopropanol av reagenskvalitet
  • Färgkodad banding för enkel identifiering av innerdiametern
  • Alla rör av rostfritt stål som är längre än 1 m är lindade
Specifikationer
Typ Slangar
Färg Gult
Diameter (engelska) Inre 1/16 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,020 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0,5 mm
Total längd (engelska) 8 tum
Total längd (metrisk) 20 cm
Material Rostfritt stål (304)
Maximalt tryck 15 800 psi (1 089 bar)