Läs mer
Kinesis™ Rostfritt stålrör 0,020 in.OD 0,005 in.ID
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Total längd (metrisk):
5 cm
10 cm
20 cm
30 cm
Diameter (metrisk) Inre:
0,125 mm
0,175 mm
0,25 mm
0,5 mm
1,0 mm
Material:
Rostfritt stål (304)
Rostfritt stål (316)
Rostfritt stål (316)
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Rostfritt stål är naturligt självpassiverande och bildar ett oxidationsskikt på nyskapade ytor. Idex Hed& Science Scientific tar extra steg för att säkerställa den kemiska beständigheten hos de rostfria stålrören genom att manuellt passivera före och efter att röret kapats i specificerade längder.
- Förskurna 316 rostfria rör:
- Ändarna är maskinskurna och polerade
- Kanter är avgradade invändigt och utvändigt
- Slangen är passiverad
- Insidan spolas med isopropanol av reagenskvalitet
- Färgkodad banding för enkel identifiering av innerdiametern
- Alla rör av rostfritt stål som är längre än 1 m är lindade
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Slangar |
| Färg | Rött |
| Diameter (engelska) Inre | 1/16 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,005 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 0,125 mm |
| Total längd (engelska) | 16 tum |
| Total längd (metrisk) | 30 cm |
| Material | Rostfritt stål (316) |
| Maximalt tryck | 21 600 psi (1489 bar) |