Läs mer
Kinesis™ Rostfritt stålrör 0,020 in.OD 0,005 in.ID
Produktkod. 13080850
Change view
Total längd (metrisk):
5 cm
10 cm
20 cm
30 cm
Diameter (metrisk) Inre:
0,125 mm
0,175 mm
0,25 mm
0,5 mm
1,0 mm
Material:
Rostfritt stål (304)
Rostfritt stål (316)
Rostfritt stål (316)
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Total längd (metrisk) Diameter (metrisk) Inre Material Förpackningsstorlek
13080850 5 cm 0,25 mm Rostfritt stål (316) Varje
10752527 20 cm 0,175 mm Rostfritt stål (316) Varje
13000910 5 cm 1,0 mm Rostfritt stål (316) Varje
13000850 5 cm 0,5 mm Rostfritt stål (304) Varje
13020850 20 cm 0,5 mm Rostfritt stål (304) Varje
13050920 10 cm 0,125 mm Rostfritt stål (316) Varje
13070920 30 cm 0,125 mm Rostfritt stål (316) Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 13080850 Leverantör Kinesis™ Leverantörsnummer 0201090
Beräknad leverans: 15-12-2026
Sömlösa, förskurna rör av rostfritt stål är speciellt förberedda för de höga kraven i dagens analyser
Rostfritt stål är naturligt självpassiverande och bildar ett oxidationsskikt på nyskapade ytor. Idex Hed& Science Scientific tar extra steg för att säkerställa den kemiska beständigheten hos de rostfria stålrören genom att manuellt passivera före och efter att röret kapats i specificerade längder.
  • Förskurna 316 rostfria rör:
  • Ändarna är maskinskurna och polerade
  • Kanter är avgradade invändigt och utvändigt
  • Slangen är passiverad
  • Insidan spolas med isopropanol av reagenskvalitet
  • Färgkodad banding för enkel identifiering av innerdiametern
  • Alla rör av rostfritt stål som är längre än 1 m är lindade
Specifikationer
Typ Slangar
Färg Blått
Diameter (engelska) Inre 1/16 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,010 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0,25 mm
Total längd (engelska) 2 tum
Total längd (metrisk) 5 cm
Material Rostfritt stål (316)
Maximalt tryck 19 700 psi (1358 bar)