Läs mer
Idex Tee
Produktkod. 13050400
Change view
Material:
PEEK
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material Förpackningsstorlek
13050400 PEEK Varje
1 options
Produktkod. 13050400 Leverantör Idex Leverantörsnummer 0201434
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 19-11-2026
Kombinera flera vätskeströmmar till en under högt driftstryck
  • Säkra ihop vätskebanans komponenter Håller tät anslutning även genom vibrationer
  • Högtrycks t-shirt
  • Max tryck 3500 psi (241 bar)
  • 0,020 tum genomgående håldiameter
  • Svepvolym på 0,57μ L
Specifikationer
Typ Tee
Diameter (engelska) Inre 0,02 tum.
Kvantitet Varje
Material PEEK
För användning med (utrustning) 1/16 tum. OD-slang